Learn More
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™XTRA Fentanyl-resistente Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängerter Manschette Artikelnummer.: 16409415
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™XTRA Fentanyl-resistente Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängerter Manschette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16409415
M
Click to view available options
Größe:
2XL
L
M
S
XL
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Artikelnummer. 16409415
Marke: Ansell 93862080
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Verlängerte Bündchen bieten zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
  • Getestet sowohl gegen Fentanyl als auch Magensäure (aus Erbrochenem), um authentisch das Szenario einer Überdosierung zu simulieren
  • Die dunkle, schwarze Farbe macht es leicht zu erkennen, wenn die Hände mit potenziell gefährlichen Pulvern in Berührung gekommen sind
  • Hergestellt mit einer weichen, flexiblen Nitrilformulierung
  • Vollständig texturiert für einen zuverlässigen, konsistenten Griff
  • Kann verwendet werden mit:
    • Verabreichen von Medikamenten
    • Notfalldienste
    • Anlagenreparatur und -wartung
    • Zusätzlicher Schutz für Handgelenk und Unterarm
    • Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
    • Laboranalyse und -prüfung
    • Lackier- und Spritzbetriebe
    • Patientenuntersuchungen
    • Probenahme von Rohmaterial
    • Reifenwechsel
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NFPA 1999:2018, ASTM D6319, FDA21 CFR 177-2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4
Anwendungen Gesundheitswesen, Labor
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,12 mm
Gepudert Puderfrei
Größe M
Dicke (angloamerikanisch) 6,3 mil
Dicke (metrisch) 0,16 mm
Modell 93862080
Serie MICROFLEX™ MidKnight™ XTRA 93-862
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Name des Produkts
Ansell MICROFLEX™ MIDKNIGHT™XTRA Fentanyl-resistente Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit verlängerter Manschette >