Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren
Artikelnummer. 15589451
S
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Mehr Griffsicherheit bei nassen und trockenen Bedingungen. Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren gewährleisten dank des weichen und biegsamen Neoprens eine höhere Berührungsempfindlichkeit.
  • Bietet einen längeren Tragekomfort
  • Texturierte Finger sorgen für starken und sicheren Halt
  • Für ausgezeichneten nassen und trockenen Griff
  • Ohne Naturkautschukproteine und Puder, um die Anwender vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORIE III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420
Farbe Dunkelgrün
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Neopren
Gepudert Puderfrei
Größe S
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,10mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell 73-847
Verpackungsart Spenderbox
Durchstechfestigkeit 1.5 AQL
Menge 100/Packung
Zugfestigkeit 18 MPa
Länge (metrisch) 245 mm
Breite (metrisch) 86 mm
Name des Produkts
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren >