Learn More
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren
Click to view available options
Größe:
XS
S
M
L
XL
Beschreibung
- Bietet einen längeren Tragekomfort
- Texturierte Finger sorgen für starken und sicheren Halt
- Für ausgezeichneten nassen und trockenen Griff
- Ohne Naturkautschukproteine und Puder, um die Anwender vor Allergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 13485, PPED 89/686/EEC KATEGORIE III, COMPLEX DESIGN, EN374-3, EN374-2 LEVEL 2 AQL 1.5, ASTM D6977, EN420 |
Farbe | Dunkelgrün |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Neopren |
Gepudert | Puderfrei |
Größe | L |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 0,10mm |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Edmont™ Microflex™ Ergonomische Einweghandschuhe aus Neopren >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur