Learn More
Ansell MICROFLEX™ 93-864 MidKnight™ MAX Disposable Nitrile Gloves - Extended Cuff
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Die zusätzliche Dicke der Handfläche (0,16 mm) verhindert ein Reißen während der Verwendung.
- Die tiefschwarze Farbe verbirgt die Sichtbarkeit von Ölen, Fetten und Schmutz.
- Verlängerte Bündchen bieten zusätzlichen Schutz von Handgelenk und Unterarm
- Beständig gegen eine Reihe von Chemikalien, Ölen und Lösungsmitteln
- Vollständig texturiertes Design verbessert die Grifffähigkeit
- Das silikonfreie Design ist sowohl für die Lackierung als auch für die Verarbeitung geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| AQL | 1,5 |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
| Finger Thickness (Metric) | 0,21 mm |
| Hand | Beidhändig |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (Metric) | 0,16 mm |
| Gepudert | Puderfrei |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |