Learn More
Ansell Microflex™ 93-360 chemikalienbeständige Reinraumhandschuhe
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
39.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21991" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Synthetischer Verbundwerkstoff für robusten chemischen Schutz
- Besonders weiche Formulierung und ergonomisches Design sorgen für eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl für längere Tragezeiten.
- Kompatibel mit kontrollierten Umgebungen der Klasse 100/ISO 5
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Nitril- und Neopren-Verbundmaterial verhindert das Risiko von Typ-I-Allergien
- Die Innenseite ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen, sorgt für ein trockenes Tragegefühl
- Partikelfreie Verpackung zur Verringerung von Kontaminationen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ASTM D6319, ASTM D6978-05, FDA 21 CFR 177.2600 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0086, EAC TP TC 019:2011, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
AQL | 0,65 |
Farbe | Türkis |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 7,9 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril, Neopren |