Learn More
Ansell™ Microchem™ 4000 Overalls mit Kapuze und Gesichtsabdichtung
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Overall mit elastischer 2-teiliger Haube und Neopren-/Gummi-Gesichtsabdichtung
- Anhängende Ansell Barrierhandschuhe mit Überärmeln und Fingerschlaufen
- Integrierte Socken und Stulpen
- Horizontaler Reißverschluss hinten
- Elastische doppelte Bündchen (mit gestrickter Innenmanschette) an Handgelenken, Taille und Knöcheln.
- Permeationschutz getestet für über 180 Chemikalien, einschließlich chemischer Kampfstoffe
- Textilähnliches Innenfutter für mehr Tragekomfort
- Antistatisch gemäß EN 1149-5
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | XL |
Material | Mehrschichtiges Barrierelaminat |
Farbe | Grün |
Taillenform | Gummizug |
Knöchelform | Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel |
Stulpenform | Doppelt, Elastisch, Angefügte Handschuhe |
Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
Hood Type | Aufgesetzte Gesichtsabdichtung aus Neopren |
Verschlusstyp | Horizontaler Reißverschluss mit Hintereingang |