Learn More
Ansell™ Microchem™ 3000 Schürzen mit Ärmeln
Artikelnummer. 15596594
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3XL
Hergestellt aus einem mehrschichtigen Sperrschichtlaminat. Ansell Edmont™ Microchem™ 3000Schürzen mit Ärmeln mit verschweißten Nähten verfügen über flüssigkeitsdichte Verbindungen.
  • Schürze mit Ärmeln
  • Klettverschluss hinten
  • Elastisch am Handgelenk
  • Verschweißte Nähte
  • Mehrschichtiges Barrieregewebe, das gegen zahlreiche Chemikalien schützt
  • Gut sichtbares Leuchtgelb für verbesserte Arbeitssicherheit
  • Leicht und dennoch langlebig
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schutzmantel
Größe Klein
Material Mehrschichtiges Barrierelaminat
Farbe Gelb
Verschlusstyp Haken und Schlaufe hinten
Stulpenform Elastisch
Anzahl Taschen Keine
Zertifizierung/Konformität Typ PB 3/4 EN 14605, Typ PB(3)-B, PB(4)-B EN 14126, EN1149-1
Saumtyp Ultraschallgeschweißt