Learn More
Fisherbrand™ Mikrozentrifugen, Micro 17/17R
Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
Marke: Fisherbrand™ 75002462
3417.06 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Fassungsvermögen: 48 ml (24 x 1,5/2 ml-Röhrchen)
- Max. Drehzahl/RZB: 13.300 U/min/17.000 x g
- Auf bis zu 99 Minuten einstellbarer Zeitgeber und Quick-Spin-Funktion für kurze Läufe
- Lieferung mit ClickSeal-Rotor (24 Plätze 1,5/2 ml) und Bioabdichtungsdeckel
Spezifikation
24 x 1,5/2 ml | |
13.300 U/min | |
17.000 × g | |
Mikrozentrifuge Micro 17R, gekühlt |
Videos
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (DE)
-
Fisherbrand Microcentrifuges, Micro 17/17R (EN)
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Sorvall
,
Fisherbrand
,
Thermo Scientific
Machen Sie uns ein Angebot für Zentrifugen
Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!Aktionscode: 21629Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31