Learn More
Fisherbrand™ Fisherbrand PP-Zentrifugenröhrchen, 1,5ml, mit Deckel (VE=1000Stck.)
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Graduiertes Mikrozentrifugenröhrchen aus Polypropylen
- Kappe mit Schnappverschluss
- Mit Beschriftungsfeld
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Verschlussfarbe | Durchsichtig |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Graduated | Ja |