Learn More
BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Für die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen konzipiert. Die Racks für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C.
15.25 € - 87.15 €
Spezifikation
Produkttyp | Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12095322
|
BRAND™
4341052 |
Rot | 128 | 5/Packung |
87.15 €
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10203351
|
BRAND™
4341002 |
Rot | 84 | 5/Packung |
87.15 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10354741
|
BRAND™
780605 |
Weiß | 20 | 1 |
15.25 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Auf die Aufnahme von 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen ausgelegt. BrandTech™ BRAND™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen bestehen aus autoklavierbarem Polypropylen mit einem Betriebstemperaturbereich zwischen -20 °C und +90 °C. Die Ausführungen für 84 Röhrchen und 128 Röhrchen sind auf 1.5 ml-Röhrchen ausgelegt und dank der alphanumerischen Markierungen stapelbar. Die Ausführung für 20 Röhrchen verfügt über nummerierte Positionen und ist entweder für 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter geeignet.
- Hergestellt aus autoklavierbarem Polypropylen (121 °C, 2 bar, gemäß DIN EN 285).
- BRAND™ Mikrozentrifugengestelle sind als Modelle für 20-, 84- und 128-Röhrchen erhältlich.
- Die 84-Röhrchen- und 128-Röhrchenmodelle fassen 1.5 ml-Röhrchen, sind stapelbar und sind alphanumerisch gekennzeichnet
- Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +90 °C.
- Das 20-Röhrchenmodell besitzt nummerierte Plätze und fasst entweder 1.5 ml-Röhrchen oder 0.5 ml-Röhrchen mit einem Adapter (Kat. Nr. 780608).
- Fasst auch Mikrozentrifugenröhrchen anderer Hersteller.
Spezifikation
Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Polypropylen |