Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Farbe:
Blau
Blau fluoreszierend
Farblich sortiert
Gelb
Gelb fluoreszierend
Grün
Grün fluoreszierend
Lavendel
Naturfarben
Orange
Orange fluoreszierend
Pink fluoreszierend
Rosa
Rot
Schwarz
Sortierte fluoreszierende Farben
missing translation for 'unitSize'
5 Packungen
5 Stück
Description
- Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
- Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
- Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
- Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
- Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
- Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Specifications
Specifications
| Enthält | Matte Seitenwand zur Beschriftung |
| Produkttyp | Gestell für Mikroröhrchen |
| Verschluss inklusive | Nr. |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Bei 121 °C |
| Farbe | Naturfarben |
| Aufnahmevermögen | Mikroröhrchen (96) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 96 |
| Form | Rechteckig |
| Show More |