Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gestelle für Mikrozentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 15383677 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Blau fluoreszierend
Farblich sortiert
Gelb
Gelb fluoreszierend
Grün
Grün fluoreszierend
Lavendel
Naturfarben
Orange
Orange fluoreszierend
Pink fluoreszierend
Rosa
Rot
Schwarz
Sortierte fluoreszierende Farben
Packungsgröße:
5 Packungen
5 Stück
Artikelnummer. 15383677
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F188450027
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Passend für 0,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf einer Seite und für 1,5 bis 2,0 ml-Mikrozentrifugenröhrchen auf der anderen Seite. 96 Wells auf jeder Seite halten die Röhrchen in einem 8 x 12-Array aufrecht.
  • Verschiedene Farben der Racks unterstützen die Probenorganisation und die schnelle visuelle Identifizierung
  • Ein alphanumerischer Index ermöglicht die schnelle Identifizierung der Röhrchen
  • Die matte Seitenfläche eignet sich für Klebeband oder direkte Kennzeichnung
  • Eingegossene Griffe bieten einen sicheren Halt für den Transport
  • Kann für die Lagerung in Tiefkühlgeräten bis -80°C (-112°F) verwendet werden
  • Autoklavierbar bei 121°C (250°F)
  • Gesamtabmessungen (L x B x H): 21,3 x 11,4 x 2,7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16 in.)
Spezifikation
Enthält Matte Seitenwand zur Beschriftung
Produkttyp Gestell für Mikroröhrchen
Verschluss inklusive Nr.
Array 8 x 12
Autoklavierbar Bei 121 °C
Farbe Rosa
Aufnahmevermögen Mikroröhrchen (96)
Material Polypropylen
Positionen 96
Form Rechteckig
Zur Verwendung mit (Geräte) 1,5/2,0 ml-Mikroröhrchen
Menge 5/Pckg.
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C
Abmessungen (L x B x H) 213 x 114 x 27 mm
Länge (metrisch) 213 mm
Breite (metrisch) 114 mm
Höhe (metrisch) 27 mm