Learn More
Labconco™ Halter für Mikrozentrifugenröhrchen
Bietet Temperaturstabilität für kleine Proben, die anfällig für das Aufschmelzen sind. Der Labconco™ Mikrozentrifugenröhrchenhalter kann 1.7 l-Mikrozentrifugenröhrchen aufnehmen
Marke: Labconco™ 7439300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.27000kg
Beschreibung
- Block aus eloxiertem Aluminium mit zwölf Bohrungen für 1.7 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
- Der Halter kann auf jeder flachen Gefriertrocknungsoberfläche, wie z. B. in den durchsichtigen Kammern oder der integrierten Vakuumtrocknungskammer von FreeZone Konsolensystemen, oder auf FreeZone Stoppering oder Schüttgut-Trockentabletts, Produktböden oder beheizten Produkteinschüben platziert werden
- Bietet Temperaturstabilität für kleine Proben, die anfällig für Aufschmelzen sind
- Mikrozentrifugenröhrchen sind nicht im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Halter für Mikrozentrifugenröhrchen | |
76,2 mm | |
25,4 mm | |
57,15 mm |
3.0 Zoll | |
1,0 in. | |
2,25 in. |