Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ TriFlex 3 x 32-Well-PCR-Reaktionsplatte
Zur Verwendung mit dem Applied Biosystems™ ProFlex™ 3 x 32-Well-PCR-System, (Kat.- Nr. 4484073) und allen standardmäßigen Applied Biosystems 96-Well-Thermocyclern
Marke: Applied Biosystems™ A32811
56.12 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bietet die gleiche Dünnwandkonstruktion für die Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe
- Validiert mit Applied Biosystems™ PCR-Thermocyclern für optimalen Sitz und bestmögliches Leistungsverhalten
- Leicht abzureißende zweifache Seitenlaschen zur einfachen Abtrennung in drei einzelne 32-Well-Mikrotiterplatten
- Mit Halbrand für einfache Handhabung und Beschriftung
- Zertifiziert frei von menschlicher DNA, DNase und RNase
- Standard-Arbeitsvolumen von 250 μl mit 300 μl maximalem Well-Volumen bei Verwendung mit Klebefolie
- Alphanumerische Kennzeichnung auf jeder 32-Well-Mikrotiterplatte zur einfachen Well-Identifizierung
- 32-Well-Klebefolie (MicroAmp™ 32-Well-Klebefolie, transparent) für effiziente Plattenversiegelung erhältlich
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Kein Barcode | |
20 Platten | |
Optisch | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polypropylen | |
32, 96 | |
20 Platten | |
Raumtemperatur |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
20 plates |