Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 32-Well Clear Adhesive Film
Zur Verwendung mit der MicroAmp™ TriFlex 3 x 32 Well-PCR-Reaktionsplatte
Brand: Applied Biosystems™ A32812
38.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Leicht aufzutragen und zu entfernen: Einfach die Schutzfolie abziehen und fest auf die 32-Well-Mikrotiterplatte aufbringen
- Bietet eine Alternative zu Deckelstreifen und versiegelt 32 Well-Proben sicher, indem es die Probenverdunstung und Kontaminationen zwischen den Wells verhindert
Specifications
klar | |
32 | |
Raumtemperatur | |
MicroAmp | |
32-Well-Platte |
Polyethylen | |
100 Films | |
Folie, Dichtung oder Applikator | |
Klebefolie |