Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL
Artikelnummer. 15505219 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
125 Streifen
Packungsgröße:
125 Strips
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15505219
Marke: Applied Biosystems™ A30589
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Für Röhrchen-Streifen mit gewölbten Verschlüssen für PCR-Experimente mit 1 oder 2 Streifen, die den Einsatz des 96 Well-Tabletts erfordern. (Applied Biosystems A30589.)
The Applied Biosystems MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps is designed to fit in Applied Biosystems PCR thermal cyclers. The tube strip features individually attached domed caps, dual large end–tabs, and graduated 20-μL markers on each tube to help prevent cross-contamination, pipetting errors, and sample identification errors.
Features
  • Strip of 8 tubes with attached domed caps that open and close independently to prevent contamination and evaporation
  • Angled caps that provide efficient tube-strip positioning in racks and thermal cycler blocks
  • Etched A–H letter labeling on individual tubes that is visible when caps are open or closed
  • Increased labeling area—dual end tabs for proper labeling and easy handling
  • Graduated 20-μL measuring markers on each tube for visual volume verification
Notes
Experiments using one or two 8-tube strips with attached caps require blank tube strips to balance the lid pressure on the block or the use of the MicroAmp 96-Well Tray/Retainer Set (Cat. No. 4381850) (bottom part of the tray ONLY).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert DNA-/RNase-frei
Farbe Farblos
Beschreibung A30589
Arbeitsvolumen (metrisch) 0,2 ml
Volumen (metrisch) 0,25 ml
Menge 125 Streifen
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermocycler
Produktlinie MicroAmp
Material Polypropylen
Inhalt und Lagerung 125 Röhrchen-Streifen, bei Raumtemperatur aufbewahren
Versandbedingung Raumtemperatur
Verschlusstyp Gewölbte Kappen
Anzahl Wells 96
Format 125 Streifenröhrchen mit angebrachten Kappen
Produkttyp 8-Streifen Röhrchen