Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ optische 96-Well Schnell-Reaktionsplatten, durchsichtig
MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Fast-Reaktionsplatten bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistungsfähigkeit, um Ihre experimentellen Anforderungen zu erfüllen.
Marke: Applied Biosystems™ A36930
98.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
EnduraPlate™ Verbrauchsmaterialien aus Kunststoff wurden mit Applied Biosystems™ Geräten für eine optimale Passform und Leistung validiert. Sie sind nach ANSI/SBS-Standards konstruiert und eignen sich hervorragend für automatisierte Arbeitsabläufe. MicroAmp™ EnduraPlate™ optisch transparente 96-Well-Fast-Reaktionsplatten mit Halbrand passen in flache bzw. 96-Well-Fast-Thermoblöcke (0,1 ml).
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems™ Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNase und PCR-Inhibitoren
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standards für Kompatibilität mit Laboren mit hohem Durchsatz und dem Einsatz in Robotersystemen
- Leicht ablesbarer, schwarzer Text zur Unterscheidung von Wells zur Minimierung von Pipettierfehlern
EnduraPlate™ Reaktionsplatten nutzen Polypropylen für eine dünnwandige Konstruktion, die eine perfekte Passform für Thermoblöcke mit ausgezeichneter Wärmeübertragung vom Thermoblock zur Probe ermöglicht. Der Polycarbonat-Rahmen bietet mechanische Stabilität, Planheit und Haltbarkeit, die mit Automatisierung/Robotik kompatibel sind. Der leicht ablesbare, schwarze Text trägt zur Unterscheidung der Wells bei, um Pipettierfehler zu minimieren und die Probenvorbereitung zu verbessern. MicroAmp™
EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Fast-Reaktionsplatten werden ohne Barcodes bereitgestellt, sodass Sie die Platten individuell mit Ihren eigenen Barcodes anpassen können. Eine mit Barcodes versehene Version dieses Produkts finden Sie unter MicroAmp™ EnduraPlate™ optische, transparente 96-Well-Fast-Reaktionsplatten mit Barcode.
Spezifikation
Kein Barcode | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
MicroAmp | |
Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,2 ml | |
0,1 mL | |
Raumtemperatur |
Zertifiziert DNA-/RNase-frei | |
20 Platten | |
Optisch, Durchsichtig | |
Thermocycler, Genanalysator, DNA-Analysator | |
Polycarbonat, Polypropylen | |
96 | |
20 Platten |