Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Kappenmontageinstrument
MicroAmp™ Kappenmontageinstrument
Marke: Applied Biosystems™ 4330015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das MicroAmp™ Kappen-Installations-Gerät hilft Ihnen, Streifen von MicroAmp™ Kappen auf MicroAmp™ Reaktionsröhrchen in einem Tablett⁄Halter-Set oder einer 96 -Well-Reaktionsplatte zu installieren.Drück- und Versiegel-Kappen
Mit dem MicroAmp™ Kappen-Installationsgerät können Sie MicroAmp™ Reaktionsröhrchen und -platten ergonomisch versiegeln. Dieser dichte Verschluss verhindert Kontamination zwischen den Wells und Probenverlust.
Zur Verwendung mit
MicroAmp™ Optischer 8-Kappen-Streifen, MicroAmp™ Optischer 8-Röhrchen-Streifen,0.2 ml, MicroAmp™ Optische 96-Well-Reaktionsplatte mit Barcode, MicroAmp™ Optische 96-Well Reaktionsplatte mit Barcode.
Hinweis: Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Kappeninstallationsgerät für MicroAmp Platten, Röhrchen und Kappen | |
2720 Thermocycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycler, StepOne™, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermocycler, Veriti Dx Thermocycler, Veriti Fast Thermocycler, Veriti Thermocycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR System, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermocycler, ViiA™ 7 Fast System, QuantStudio™ Dx | |
MicroAmp™ | |
1 Tool |
Streifen mit 12 Kappen, Streifen mit 8 Kappen | |
Sequenzierung | |
Kappenmontageinstrument | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.