Learn More
SI Analytics™ Mikro-Ubbelohde-Viskosimeter
Festlegung der Grenzviskosität der Polymere. SI Analytics™ Micro Ubbelohde-Viskosimeter mit Ringmarkierungen zur Überprüfung durch manuelle Messungen.
Marke:  SI Analytics™ 285401103
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10090071
  • 523.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geeignet für die manuelle und automatische Messung von transparenten Flüssigkeiten, von schäumenden Flüssigkeiten sowie von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten, für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen sowie für Mindestmengen von Messsubstanzen oder Spülmitteln
  • Die empfohlene Mindestdurchflusszeit beträgt 200 Sekunden
  • Kalibriert
  • Mit Konstante für automatische Messungen
  • Füllmenge von 3 bis 4 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Viskosimeter
Ja
DIN 55 350, Teil 18 und DIN 51562 , Teil 2
Für die Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten
3 bis 4 ml
0,4 bis 6 cSt
0.01 K
Ringmarkierungen
0.4 mm Durchmesser