Learn More
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves Artikelnummer.: 16366901
Zum Warenkorb hinzufügen
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves
Artikelnummer. 16366901 Alle ansehen Ansell Produkte
M
Click to view available options
Größe:
S
M
XL
Artikelnummer. 16366901
Marke: Ansell 700103
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICRO-TOUCH™ Nitrile, powder-free examination glove with advanced allergy prevention
  • Bietet ein hohes Maß an Barriereschutz gegen Einstiche sowie ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine Vielzahl von gängigen Chemikalien.
  • Chlorierte Innenfläche für einfaches Anziehen
  • Schützt vor Latexallergie Typ I
  • Die 100 % thiuramfreie Formulierung reduziert das Risiko von Typ IV-Allergien erheblich.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 420:2003
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Material Nitril
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
Gepudert Puderfrei
Größe M
Länge (metrisch) 240 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free Gloves >