Learn More
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Artikelnummer. 16306911 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein, 5,5/6, 5.5/6
Large, 8,5/9, 8.5/9
Large, 9,5/10, 9.5/10
Mittel, 7,5/8, 7.5/8
Small, 6,5/7, 6.5/7
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 16306911
Marke: Ansell 700112
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MICRO-TOUCH Nitra-Tex are nitrile, powder-free examination gloves with strong barrier protection.
  • Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
  • Protects from latex Type I allergy
  • Tested for use with chemotherapy drugs
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Chemotherapeutic Rated Yes
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Anwendungen Healthcare
AQL 1.5
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Fully Textured
Finger Thickness (English) 4.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 3.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Gepudert Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe Small, 6,5/7, 6.5/7
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 3.9 mil
Dicke (metrisch) 0.1 mm
Länge (angloamerikanisch) 9.5 in.
Länge (metrisch) 240 mm