Learn More
SI Analytics™ Mikro-Widerstandsthermometer Typ W5780NNHT Sensor Pt 1000, L=250mm, -30...+200 °C
Das SI Analytics™ Mikro-Widerstandsthermometer dient zur Messung der Temperatur und zur Änderung des Widerstands bei Temperaturänderungen.
275.00 € - 299.00 €
Spezifikation
Enthält 2x4-mm-Bananenstecker
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Min. Temperatur (metrisch) -30 °C
Temperaturbereich (metrisch) −30 °C bis 200 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Material Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Material Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
12038083
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285105308
170 mm Edelstahl W 5791 NN HT
275.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10373442
Unterlagen ansehen
SI Analytics™
285105238
250 mm Glas W 5780 NN HT
299.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Temperaturmessung
  • Im Lieferumfang sind 2 x 4 mm Bananenstecker enthalten
Spezifikation
Spezifikation
2x4-mm-Bananenstecker
200 °C
−30 °C bis 200 °C
Thermometer
-30 °C