missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Mikro-Nadelhalter
Hält eine Nadel sicher mit 0.2 mm-Mikro-Serration. B Braun™ Durogrip™ Mikronadelhalter mit flachen Griffen enthalten Backen mit Wolframkarbideinsätzen.
Marke: B Braun™ BM002R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Backen enthalten Hartmetalleinsätze
- Die 0.2 mm-Mikrozähnelung gibt einen sicheren Halt auf der Nadel.
Spezifikation
Mikrochirurgie, kardiovaskuläre Chirurgie | |
145 mm | |
1 Stk. |
Flacher Griff | |
Wolframkarbid-Einsätze | |
Mikro-Nadelhalter |