missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Mikro-Juwelierpinzette
Dient zum Erfassen bzw. Anheben von Gewebe während eines chirurgischen Eingriffs.
Marke: B Braun™ BD333R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- #7 Juweliere
- 115 mm Länge
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Pinzette | |
Chirurgie/Medizin | |
Juweliere | |
115 mm |
Edelstahl | |
#7 | |
0.2 mm |