Learn More
Epredia™ Mikrokassette
Artikelnummer. p-4524743 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Poren:
Feinmaschiges Netz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12543597
Marke: Epredia™ 33124
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Hilfe der Epredia™ Micro-Cassette, vollständig aus Edelstahl, können Sie selbst die kleinsten Proben problemlos verarbeiten.
Mit Hilfe der Thermo Scientific™ Micro-Cassette, vollständig aus Edelstahl, können Sie selbst die kleinsten Proben problemlos verarbeiten.
Highlights:
  • Nach außen gewölbter Clip-on-Deckel für Mikroproben
  • Mit feinem oder grobem Sieb erhältlich
Abmessungen:
  • 0.79 x 0.197 Zoll (20 x 5 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Poren Feinmaschiges Netz
Tiefe (angloamerikanisch) 0.197 in.
Tiefe (metrisch) 5 mm
Material Edelstahl
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,79 in.
Durchmesser (metrisch) 20 mm