Learn More
Tocris Bioscience™ Mibefradil dihydrochloride
CaV3.x blocker
Marke: Tocris Bioscience™ 2198/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mibefradil dihydrochloride is a Ca2+ channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels displaying IC50 values of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type channels respectively. Antihypertensive agent.Spezifikation
>97% | |
Mibefradil dihydrochloride | |
Mibefradil dihydrochloride |
50 mg | |
568.56 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur