Learn More
IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; WT1 (RMFPNAPYL)
GREENER_CHOICE
MHC-Klasse-I-Molekül, das zu einem Twin-Strep-Tag™ fusioniert und mit einem Peptid regefaltet wurde
Marke:  IBA Lifesciences 6-7019-001
Artikelnummer. 15653908
Beschreibung
Beschreibung
  • MHC I-Strep HLA-A*0201; WT1 (RMFPNAPYL) ist ein rekombinant exprimiertem MHC-Klasse-I-Molekül, das ein Peptid aus einem Wilms Tumorantigen 1 (WT1) darstellt.
  • Unser MHC I Streptamer™ Ansatz basiert auf unserer Strep-Tag-Technologie und ermöglicht eine reversible antigen-spezifische T-Zellmarkierung.
  • Ein mit dem MHC I-Strep zusammengefasstes Twin-Strep™ Tag ermöglicht die Multimerisierung von MHC I-Komplexen auf einem Strep-Tactin™ -Backbone, was zur Bildung von MHC I Streptamern führt.
  • Zur Multimerisierung von MHC I-STREPs können Strep-Tactin™ TACS Agarose-Säulen, Strep-Tactin™ magnetische Mikrobeads oder fluorophore-konjugierte Strep-Tactin™ verwendet werden.
  • Dies ermöglicht eine chromatographische oder magnetische Isolierung oder Zellfärbung der Affinität für die Analyse und Sortierung der Durchflusszytometrie (FACS), je nach den experimentellen Anforderungen.
  • Die Zugabe von Biotin kehrt die Multimerisierung von MHC-Klasse-I-Molekülen um, was zu ihrer Dissoziation von den Zielzellen führt.
  • Die daraus resultierenden label-freien Zellen sind äußerst lebensfähig und voll funktionsfähig.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    40 μl
    Fluoreszierendes Reagenz zum Färben und magnetischen Markieren und Isolieren von T-Zellen
    Dokumentation
    Manuals
    Methods & Protocols
    Name des Produkts
    IBA Lifesciences MHC I-Strep HLA-A*0201; WT1 (RMFPNAPYL) > Fassungsvermögen: 40 μ l