Learn More
Thermo Scientific Chemicals MG 132
Click to view available options
Menge:
1mg
5mg
10mg
Beschreibung
MG 132 is used to inhibitor of calpain proteases, a proteasome and NF-κB inhibitor used as a tool for perturbing the proteasome-regulated degradation of intracellular proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
MG132 dient zur Hemmung von Calpain-Proteasen, einem Proteasom und NF-κB-Hemmer, um den Proteasom-regulierten Abbau intrazellulärer Proteine zu stören.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Methanol, DMSO.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
MG132 dient zur Hemmung von Calpain-Proteasen, einem Proteasom und NF-κB-Hemmer, um den Proteasom-regulierten Abbau intrazellulärer Proteine zu stören.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Methanol, DMSO.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Weiß |
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
Format | Kristalliner Feststoff |
Molekulargewicht | 475.63 |
Produkttyp | MG 132 |
Menge | 1mg |