Learn More
Gilson™ PUMPENKOPF MF1, 1-Kanal (VE=1) mittlere Flussrate 0,2ul+70ml/min, 1-Kanal
Artikelnummer. 12396112 Alle ansehen Gilson Produkte
Click to view available options
Flussrate:
0,2 μl/min bis 70 ml/min
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. 12396112
Brand: Gilson™ F110705
Only null left
Add to basket
Add to basket
Erweitern Sie Ihren MINIPULS™ 3 bzw. Evolution um Kanäle und ermöglichen Sie in Ihrem Labor noch mehr Flexibilität.
MINIPULS 3 Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS 3 Pumpenköpfen:
  • R1—Pumpenkopf mit einem Kanal
  • R4—Pumpenkopf mit vier Kanälen
  • R8—Pumpenkopf mit acht Kanälen
  • R2—Pumpenkopf mit zwei Kanälen
  • R2HF—Pumpenkopf mit zwei Kanälen, hoher Durchfluss
  • R4HF—Pumpenkopf mit vier Kanälen, hoher Durchfluss
MINIPULS Evolution Pumpenköpfe
Wählen Sie aus den folgenden MINIPULS Evolution Pumpenköpfen:
  • MF1—Pumpenkopf mit einer Kassette
  • MF4—Pumpenkopf mit vier Kassetten
  • HF2—Pumpenkopf mit zwei Kassetten, hoher Durchfluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Flussrate 0,2 μl/min bis 70 ml/min