Learn More
Mettler Toledo™ Wasserdichtestandard für Densito™ 30PX
Artikelnummer. 10237802 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Densito 30PX Tragbares Messgerät für die relative Dichte
Packungsgröße:
60 Milliliter
Artikelnummer. 10237802
Marke: Mettler Toledo™ 51325005
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zubehör zur Verwendung mit Mettler Toledo 30PX-Dichtemessgeräten und -Gravimetern.
  • Für Karl-Fischer-Titrator
  • Nur bei 20 °C zertifiziert
  • Vol.: 3 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) 0 bis 40 °C
Genauigkeit ± 0.001 g/3, ±0.5 °C
Beschreibung Dichtestandards (6 ml), Satz mit 10 Stück
Sprachen Französisch Deutsch
Messbereich 0 bis 2 g/3
Auflösung 0,1 °C
Probenvolumen 3 ml
Produkttyp Wasserdichtestandard
Zur Verwendung mit (Geräte) Densito 30PX Tragbares Messgerät für die relative Dichte