Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationsmembranmodule
Artikelnummer. 11987931 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
PerfectION Combined Ksuperscript+ ISE
PerfectION Combined NO-3 ISE
perfectION Combined Ca-2 ISE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11987931
Marke: Mettler Toledo™ 51344850
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
  • Für präzise Nachweise und austauschbare Membranen für eine optimale Ionenmessung
  • Ionenselektive Kombinationselektrode
  • Polymermembran
  • LEMO-Verbindungsstück
Bestellinformation
Kontaktieren Sie Ihren Fisher Scientific™ Kundenbetreuer für Informationen zu weiteren ionenselektiven Elektroden für hier nicht aufgeführte Membran-Kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Einfacher Fluss durch das Diaphragma und optionale Reinigung des Diaphragmas zwischen den Messungen; einfaches Entleeren und Nachfüllen des Elektrolyten
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Art der Fülllösung ISA
Länge (angloamerikanisch) Kabel 3,9 ft.
Länge (metrisch) Kabel 1,2m
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 104 °F
Zur Verwendung mit (Geräte) perfectION Combined Ca-2 ISE
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 40 °C°
Typ Kombiniertes ISE-Membranmodul