Learn More
Mettler Toledo™ SevenGo™ perfectION Kombinierte ISE-Elektroden
Artikelnummer. 11997821 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Parameter:
Calcium
Chlorverbindungen
Iod
Nitrat
Silber/Sulfid
Zyanid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11997821
Marke: Mettler Toledo™ 51344803
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SevenGo™ perfectION ISE-Kombinationselektroden stellen eine echte All-In-One-Lösung dar. Der brilliante Click & Clear™ Druckmechanismus ermöglicht eine schnelle Reinigung und sorgt für stabile Messergebnisse auch bei schwierigen Proben.
  • So umfangreich wie das Spektrum der verschiedenen Ionen ist auch die Auswahl der ionenselektiven Elektroden (ISE)
  • Die spezielle Click & Clear™ Verbindung ermöglicht einen optimalen Kontakt zwischen der Elektrolytlösung und der Probe
  • Mit den speziellen Lösungen kann die Probe optimal auf eine erfolgreiche Messung der Ionenkonzentration vorbereitet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anwendungen Ca+2 Ionen
Anschlusstypen Lemo
Art der Fülllösung ISA
Material Epoxy
Betriebsbereich (metrisch) 0.02 bis 40100 mg/l
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 °F bis 104 °F
Elektrode Kombinierte ISE-Elektrode
Zur Verwendung mit (Geräte) All pH, mV Meters or Ionometers
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C° bis 40 °C°
Typ Combination ISE
Parameter Calcium
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.