Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Mettler Toledo SevenExcellence S470 pH/Leitfähigkeitsmessgeräte eignen sich für komplexe Anwendungen und zur Erfüllung der strengen gesetzlichen Bestimmungen.
3295.00 € - 4560.00 €
Spezifikation
Ausgänge | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Klinke/RCA |
---|---|
Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 0.5 % |
Genauigkeit (mV) | ± 0.1 mV |
Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) | 13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards |
Produktcode | Marke | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13496618
|
METTLER TOLEDO™
30046252 |
S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät, Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, 2 Standardbeutel für je 1413 uS/cm und 12,88 mS/cm, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat | S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät |
3295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13400689
|
METTLER TOLEDO™
30046253 |
S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät, InLab Expert Pro-ISM pH-Elektrode (1,2 m Kabel), InLab 731-ISM Leitfähigkeitselektrode (1,2 m Kabel), Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, 2 Standardbeutel für je 1413 uS/cm und 12,88 mS/cm, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat, Leitfaden zur pH-Messung, Leitfaden zur Leitfähigkeits-/DO-Messung | S470 Kit – Standardanwendungen |
4530.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13457816
|
METTLER TOLEDO™
30046254 |
S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät, InLab Pure Pro-ISM pH-Elektrode, InLab 741-ISM Leitfähigkeitselektrode (1,2 m Kabel), Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat, Leitfaden zur pH-Messung, Leitfaden zur Leitfähigkeits-/DO-Messung, mehrpoliges BNC-/RCA-Elektrodenkabel 1,2 m | S470 Kit – USP-/EP-konform |
4560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Professionelle Kalibrierunterstützung inklusive automatischer Kalibrierung mit optionalem Rondolino Probenwechsler
- Hohe Flexibilität durch unterschiedlichen Leitfähigkeitsmodi, Einheiten und Temperaturkorrekturmöglichkeiten
- Großes 7 in.-Farbdisplay und intuitive Menüführung in 10 Sprachen
- Flexibles Verfahrenskonzept zur Erleichterung von Laborabläufen mit hoher Reproduzierbarkeit und Sicherheit
- Zusätzliche Sicherheit durch ausgereifte Anwenderverwaltung und Intelligent Sensor Management (ISM)
- Integrierte Schnittstellen (USB, RS232 und Ethernet) für den Datenaustausch
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Spezifikation
RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Klinke/RCA | |
± 0.1 mV | |
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen | |
TFT | |
- 2000 bis 2000 mV | |
0,01 bis 100 Megaohm/cm | |
0,001 mg/l bis 1000 g/l | |
0.001/0.01/0.1 | |
0 bis 999999 mg/l | |
0.1/1 mV | |
0.001 bis 1 | |
±0,1 °C |
± 0.5 % | |
±0,002 | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen | |
20000 | |
0.001μS/cm bis 2000 mS/cm | |
-2 bis 20 | |
0 bis 80 ppt | |
0,001 bis 1 | |
-30 °C bis +130 °C | |
0.001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
0.001 bis 1 | |
0.001 bis 1 | |
0,1 °C |