Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Mettler Toledo SevenExcellence S470 pH/Leitfähigkeitsmessgeräte eignen sich für komplexe Anwendungen und zur Erfüllung der strengen gesetzlichen Bestimmungen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 30046254
3318.75 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13457816
  • 4705.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • pH, Leitfähigkeit, Widerstand, Redox/ORP, TDS, Salinität und ISFET-Messgerät, das mit zusätzlichen Messmodulen zur Messung von gelöstem Sauerstoff, ISE und BSB erweitert werden kann
  • Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
  • 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
  • Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
  • Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
  • Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
  • Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Klinke/RCA
±0,1mV
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen
TFT
-2.000 bis 2.000 mV
0,01 bis 100 Megaohm/cm
0,001 mg/l bis 1.000 g/l
0.001/0.01/0.1
S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät, InLab Pure Pro-ISM pH-Elektrode, InLab 741-ISM Leitfähigkeitselektrode (1,2 m Kabel), Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat, Leitfaden zur pH-Messung, Leitfaden zur Leitfähigkeits-/DO-Messung, mehrpoliges BNC-/RCA-Elektrodenkabel 1,2 m
0 bis 999999 mg/l
0.1/1 mV
0.001 bis 1
±0,1 °C
± 0.5 %
±0,002
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen
20000
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm
-2 bis 20
0 bis 80 ppt
0,001 bis 1
-30 °C bis +130 °C
S470 Kit – USP-/EP-konform
0.001 μS/cm bis 2000 mS/cm
0.001 bis 1
0.001 bis 1
0,1 °C