Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgeräte
Die intuitive Touchscreen-Bedienung und hohe Messleistung gewährleistet in Kombination mit einem kompletten Sicherheitspaket sichere Ergebnisse und zuverlässige Konformität. Mettler Toledo SevenExcellence S470 pH/Leitfähigkeitsmessgeräte eignen sich für komplexe Anwendungen und zur Erfüllung der strengen gesetzlichen Bestimmungen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 30046253
2910.00 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- pH, Leitfähigkeit, Widerstand, Redox/ORP, TDS, Salinität und ISFET-Messgerät, das mit zusätzlichen Messmodulen zur Messung von gelöstem Sauerstoff, ISE und BSB erweitert werden kann
- Erstellen Sie einfach Tastenkombinationen für Messungen und Kalibrierungen
- 7-Zoll-Farb-Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit unseren ISM-Elektroden, die Kalibrierdaten erfassen und speichern können, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Exportieren Sie Daten in einen Drucker, eine Excel-Datei oder ein LIMS-System
- Automatisierung für Messungen und Reinigung in Anwendungen mit hohem Durchsatz verfügbar
- Verwalten Sie Benutzerberechtigungen und den Zugriff, um die Datenintegrität zu gewährleisten
- Kompatibel mit LabX Software für erweiterte Datenverwaltung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen gemäß 21CFR Teil 11
- Optionales umfangreiches Qualifizierungspaket inklusive IQ/OQ/PQ
Spezifikation
RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Klinke/RCA | |
±0,1mV | |
13 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Standards | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen | |
TFT | |
-2.000 bis 2.000 mV | |
0,01 bis 100 Megaohm/cm | |
0,001 mg/l bis 1.000 g/l | |
0.001/0.01/0.1 | |
S470 pH-/Leitfähigkeitsmessgerät, InLab Expert Pro-ISM pH-Elektrode (1,2 m Kabel), InLab 731-ISM Leitfähigkeitselektrode (1,2 m Kabel), Elektrodenhalter, 2 Pufferbeutel für pH 4,01, 7, 9,21, 10,01, 2 Standardbeutel für je 1413 uS/cm und 12,88 mS/cm, EasyDirect pH-Aktivierungsschlüssel, Testzertifikat, Leitfaden zur pH-Messung, Leitfaden zur Leitfähigkeits-/DO-Messung | |
0 bis 999999 mg/l | |
0.1/1 mV | |
0.001 bis 1 | |
±0,1 °C |
± 0.5 % | |
±0,002 | |
Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 20 anwenderdefinierte Puffergruppen | |
20000 | |
0,001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
-2 bis 20 | |
0 bis 80 ppt | |
0,001 bis 1 | |
-30 °C bis +130 °C | |
S470 Kit – Standardanwendungen | |
0.001 μS/cm bis 2000 mS/cm | |
0.001 bis 1 | |
0.001 bis 1 | |
0,1 °C |