Learn More
METTLER TOLEDO™ S230 SevenCompact™ Leitfähigkeitsmessgerät
Zur Messung von Salinität, Widerstand, TDS und Leitfähigkeit der Asche. Mettler Toledo S230 SevenCompact Leitfähigkeitsmessgeräte eignen sich optimal für die Analyse von Zucker. Das Messgerät unterstützt auch spezielle Geräte, die für die Bioethanolanalyse benötigt werden, und akzeptiert Sensorzellen für präzise Messungen bei niedriger Leitfähigkeit und von Reinwasser.
1410.00 € - 2000.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemessungen, Probenanalyse, Datenhandhabung, Datenarchivierung
Kalibrierpunkte 13 vordefinierte und 1 anwenderdefinierte Standards
Bereich (Leitfähigkeit) 0.001 μS/cm bis 1000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324233
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
30019035
S230 Kit für USP/EP-konforme Messungen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11314233
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
30019034
S230 Kit für allgemeine Anwendungen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11334233
Unterlagen ansehen
METTLER TOLEDO™
30019033
S230 Leitfähigkeitsmessgerät Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Modernes Design — Farbanzeige, Symbole und Menüeinstellungen in 10 Sprachen — Einfache Anwendung.
  • Unterstützte Anwendungen reichen von Routinemessungen über Probenanalyse zu Datenverarbeitung und Datenspeicherung (GLP-konform)
  • Intelligent Sensor Management (ISM™) verhindert Fehler bei der automatischen Erkennung des Sensors beim Anschließen
  • Die flexible Kalibrierung bietet die Auswahl von 13 vordefinierten Standards und anwenderbestimmten Standards oder die manuelle Eingabe der Zellkonstanten
  • Vertikale uPlace™ Bewegung gewährleistet die genaue Positionierung der Elektrode in der Probe für schnellere Messungen und ein reduziertes Risiko für Schäden am Sensor und/oder dem Gefäß
  • Das herausragende, hochauflösende Farbdisplay misst 4.3 in. und bietet große Zahlen und gut angeordnete Symbole für die schnelle Erkennung auf einen Blick
  • Der uFocus™ Bildschirm hat zwei Bildschirmanzeigen für aufgabenzentrierte Echtzeit-Daten/Messungen
  • Die Anzeige kann durch einen einfachen Tastendruck auf die jeweils andere Anzeige umgeschaltet werden
  • Mit integrierten USB- und RS-232-Schnittstellen für den Datentransfer
Spezifikation
Spezifikation
± 0,5%
13 vordefinierte und 1 anwenderdefinierte Standards
0,001 bis 1
0 bis 80 psu
MTC: -30 °C bis +130 °C, ATC: -5 °C bis +130 °C
±0,1 °C
TFT
9/12 V
Routinemessungen, Probenanalyse, Datenhandhabung, Datenarchivierung
0.001 μS/cm bis 1000 mS/cm
Linear, nicht linear, aus, Reinwasser - Referenztemperatur von 20 ° oder 25 °C
0.00 mg/l bis 1000 g/l, Autoskalierung
0,1 °C
0 bis 100 Megaohm/cm
1000
10 w