Learn More
METTLER TOLEDO™ S230 SevenCompact™ Leitfähigkeitsmessgerät
Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Modell:
Option für allgemeine Anwendungen
S230 Leitfähigkeitsmessgerät
USP/EP-konforme Messungen
Tamaño de la unidad:
1 Set
1 Stück
Descripción
- Tischmessgerät für Leitfähigkeit, Resistivität, Salzgehalt und gelöste Feststoffe (TDS), das Ergebnisse in μS/cm und ms/cm anzeigen kann
- Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
- Schutzart IP54
- Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
- Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
- Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
- Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
- Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | S230 Leitfähigkeitsmessgerät |
| Enthält | S230 Leitfähigkeitsmessgerät, Elektrodenhalter, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat |
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ± 0,5% |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemessungen, Probenanalyse, Datenhandhabung, Datenarchivierung |
| Kalibrierpunkte | 13 vordefinierte und 1 anwenderdefinierte Standards |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0.001 μS/cm bis 1000 mS/cm |
| Auflösung (Leitfähigkeit) | 0,001 bis 1 |
| Temperaturkompensation | Linear, nicht linear, aus, Reinwasser - Referenztemperatur von 20 ° oder 25 °C |
| Bereich (Salinität) | 0 bis 80 psu |
| Bereich (TDS) | 0.00 mg/l bis 1000 g/l, Autoskalierung |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido