Learn More
METTLER TOLEDO™ S230 SevenCompact™ Leitfähigkeitsmessgerät
Artikelnummer. 11314233 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Modell:
Option für allgemeine Anwendungen
S230 Leitfähigkeitsmessgerät
USP/EP-konforme Messungen
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 11314233
Marke: METTLER TOLEDO™ 30019034
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Messung von Salinität, Widerstand, TDS und Leitfähigkeit der Asche. Mettler Toledo S230 SevenCompact Leitfähigkeitsmessgeräte eignen sich optimal für die Analyse von Zucker. Das Messgerät unterstützt auch spezielle Geräte, die für die Bioethanolanalyse benötigt werden, und akzeptiert Sensorzellen für präzise Messungen bei niedriger Leitfähigkeit und von Reinwasser.
  • Tischmessgerät für Leitfähigkeit, Resistivität, Salzgehalt und gelöste Feststoffe (TDS), das Ergebnisse in μS/cm und ms/cm anzeigen kann
  • Langlebig und einfach mit zwei Tasten zu bedienen: „Read“ und „Cal“
  • Schutzart IP54
  • Im Lieferumfang ist ein Elektrodenarm enthalten, der sich gerade nach oben und unten bewegen lässt und die Elektrode an der für Ihre Probe optimalen Stelle positioniert
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Elektroden für jede Anwendung
  • Kompatibel mit ISM-Elektroden, die Kalibrierungsdaten erfassen und speichern, und die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden
  • Das Messgerät kann über BNC an die Elektroden angeschlossen werden; S7-zu-BNC-Kabel sind erhältlich
  • Die Ergebnisse können auf einem Drucker mit einem Zeit- und Datumsstempel ausgedruckt werden
  • Optionales Installations- und Qualifizierungspaket (IQ/OQ) über den METTLER TOLEDO Kundendienst erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung S230 Kit für allgemeine Anwendungen
Enthält S230 Leitfähigkeitsmessgerät, InLab 731 ISM-Elektrode, Elektrodenhalter, je 2 Standardbeutel: 1413 uS/cm, 12,88 mS/cm, Schutzabdeckung, Prüfzertifikat
Genauigkeit (Leitfähigkeit) ± 0,5%
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemessungen, Probenanalyse, Datenhandhabung, Datenarchivierung
Kalibrierpunkte 13 vordefinierte und 1 anwenderdefinierte Standards
Bereich (Leitfähigkeit) 0.001 μS/cm bis 1000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) 0,001 bis 1
Temperaturkompensation Linear, nicht linear, aus, Reinwasser - Referenztemperatur von 20 ° oder 25 °C
Bereich (Salinität) 0 bis 80 psu
Bereich (TDS) 0.00 mg/l bis 1000 g/l, Autoskalierung
Temperaturbereich (metrisch) MTC: -30 °C bis +130 °C, ATC: -5 °C bis +130 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Bereich (elektrischer Widerstand) 0 bis 100 Megaohm/cm
Displaytyp TFT
Datenpunkte 1000
Modell Option für allgemeine Anwendungen
Typ S230 Messgerät plus InLab 731-ISM und Kalibrierungsbeutel
Spannung 9/12 V
Wirkleistung 10 w