Learn More
METTLER TOLEDO™ S220 SevenCompact™ pH-/Ionen-Tischmessgerät
Präzise elektrochemische Messungen in Kombination mit Flexibilität, innovativem Design und Anwenderfreundlichkeit. Das Mettler Toledo™ S220 SevenCompact pH-/Ionen-Tischmessgerät misst ORP und die Ionenkonzentration in verschiedenen Einheiten und eignet sich für zahlreiche Anwendungen.
1240.00 € - 1600.00 €
Spezifikation
Genauigkeit (pH) | ±0,002 |
---|---|
Bereich (pH) | -2 bis 20 |
Auflösung (pH) | 0,001/0,01/0,1 |
Temperaturbereich (metrisch) | MTC: –30° bis + 130°C, ATC: -5 ° bis +130 °C |
Auflösung (mV) | 0.1/1 mV |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11374233
|
METTLER TOLEDO™
30019028 |
S220 pH-Messgerät |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11304233
|
METTLER TOLEDO™
30019031 |
S220 Kit für Bio- und Life Science-Messungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11384233
|
METTLER TOLEDO™
30019029 |
S220 Kit für allgemeine Anwendungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11344233
|
METTLER TOLEDO™
30019032 |
S220 Kit für Wasser- und Getränkemessungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15937765
|
METTLER TOLEDO™
30096986 |
S220 Kit für allgemeine Anwendungen und automatisches Rühren |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15573423
|
METTLER TOLEDO™
30096985 |
S213 Kit: Mikromessungen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Eigenschaften
- Anwenderfreundliches Design: Farbdisplay, intuitive Symbole und Menüeinstellungen in 10 Sprachen
- Die uFocus™ Ansicht ermöglicht eine wechselnde Anzeige der wichtigsten Messungen/Berechnungen
- Vorprogrammierte Einstellungen für die acht am häufigsten verwendeten Symbole
- Die Tasten READ oder CAL leiten eine Messung oder Kalibrierung ein, wobei drei Optionen für Endpunkte bestehen
- Intelligent Sensor Management (ISM™) gewährleistet eine automatische Erkennung sowie sichere, hoch reproduzierbare Ergebnisse
- Die professionelle Kalibrierungsunterstützung enthält vor- und anwenderdefinierte Puffergruppen, eine Kalibrierungserinnerung mit optionaler Sensorblockierung und ein Symbol für den pH-Sensor
- GLP-Unterstützungsfunktionen: Schutz durch PIN, Ausdrucke und Überwachung der Messgrenzen
- Akustische Signale bei Warnungen, dem Drücken von Knöpfen oder Endpunktstabilität
- Vertikale uPlace™ Bewegung zur exakten Platzierung von Elektroden in der Probe
- Speicherung von 1000 Datensätzen; optionale LabX Direct-Software für unbegrenzten Speicherplatz
- Umfassendes Paket mit Serviceleistungen, einschließlich IQ/OQ (separat verkauft)
- Integrierte USB- und RS232-Schnittstellen zum Datenaustausch
- Mess-Kits (01-915-102, 103, 104) mit pH-Elektrode/Sonde, InLab Pro-ISM
Temperatur: ein wichtiger Parameter
- Das S220 unterstützt sowohl NTC30kΩ als auch Pt1000-Temperaturfühler und verfügt über die Möglichkeit zur automatischen Erkennung oder manuellen Auswahl
- Drei Optionen zur Temperaturmessung: integrierter Temperaturfühler in der Elektrode, externer Temperaturfühler oder manuelle Temperatureinstellung
- Temperaturmessbereich: -30 bis 130 °C
Spezifikation
±0,002 | |
0,001/0,01/0,1 | |
0.1/1 mV |
-2 bis 20 | |
MTC: –30° bis + 130°C, ATC: -5 ° bis +130 °C | |
±0,1 °C |