Learn More
METTLER TOLEDO™ Refracto 30PX portables Refraktometer, kompl. im Kit
Das tragbare digitale Refraktometer liefert innerhalb von Sekunden genaue und präzise Ergebnisse, die in den relevanten Maßeinheiten angezeigt werden. Für Messungen in Labor- und Produktionsumgebungen konzipiert.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51324650
2940.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10116032
  • 3015.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompakt und einfach in der Anwendung
  • Glasprisma: Das von einem Edelstahlring gehaltene Glasprisma der Messzelle misst dunkle Proben korrekt
  • Temperaturausgleich: Bestimmt die Temperatur und korrigiert dann den Brechungsindex auf eine Standardtemperatur von 20 °C oder auf eine andere vom Benutzer definierte Temperatur
  • Schnittstelle in Klartext: Zeigt Ergebnisse und Einstellungen in einfacher Sprache an
  • Anwenderfreundlich: Die Bedienung ist einfach und effizient, die Ergebnisse werden auf dem hintergrundbeleuchteten LCD-Display angezeigt
  • Umfassende Ergebnisspeicherung: speichert bis zu 1100 Ergebnissen wie Probenidentifizierung, Maßeinheit, Temperaturkompensationskoeffizient, Datum und Uhrzeit
  • Übertragen der Daten zu jeder Zeit: Übertragen Sie Daten über die IR-Schnittstelle an den PC oder Drucker. Dazu wird ein Infrarot/RS 232-Wandler (51325006) benötigt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares Refraktometer
1,32 bis 1,50
0,3 ml
±0,0005
LCD mit Hintergrundbeleuchtung
λ = 589,3 nm
Glasprisma
IP 54
250 g
2,36 in.
7,28 in.
2,17 in.
5°bis 35 °C
10°bis 40 °C
2 x LR3, 1,5 V, Typ AAA mit ca. 60 Stunden Akkulaufzeit
0 bis 85 Brix
REFRACTO 30PX
Mit reinem Wasser
0,0001
0,0001
Kompakt und anwenderfreundlich, ideal für Messungen in Labor- und Produktionsumgebungen
ASTM D3321
8.8 oz.
185 x 55 x 60 mm
60 mm
185 mm
55 mm
±0,2 °C
0,1 °C