Learn More
METTLER TOLEDO™ Refracto 30GS portables Refraktometer, kompl. im Kit
Das tragbare digitale Refraktometer liefert innerhalb von Sekunden genaue und präzise Ergebnisse, die in den relevanten Maßeinheiten angezeigt werden. Bietet durch die spezielle Prismenkonstruktion einen erweiterten Messbereich. Einsatz bei Messungen in Labor- und Produktionsumgebungen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51324660
3850.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompakt und einfach in der Anwendung
- Saphirprisma: gehalten von einem Ring aus hartvergoldetem Messing. Saphir weist einen höheren Brechungsindex und eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Glas auf
- Temperaturausgleich: Bestimmt die Temperatur und korrigiert dann den Brechungsindex auf eine Standardtemperatur von 20 °C oder auf eine andere vom Benutzer definierte Temperatur
- Schnittstelle in Klartext: Zeigt Ergebnisse und Einstellungen in einfacher Sprache an
- Anwenderfreundlich: Die Bedienung ist einfach und effizient, die Ergebnisse werden auf dem hintergrundbeleuchteten LCD-Display angezeigt
- Umfassende Ergebnisspeicherung: speichert bis zu 1100 Ergebnissen wie Probenidentifizierung, Maßeinheit, Temperaturkompensationskoeffizient, Datum und Uhrzeit
- Übertragen der Daten zu jeder Zeit: Übertragen Sie Daten über die IR-Schnittstelle an den PC oder Drucker. Dazu wird ein Infrarot/RS 232-Wandler (51325006) benötigt
Spezifikation
Tragbares Refraktometer | |
1,32 bis 1,65 | |
0,3 ml | |
±0,0005 nD, ±0,2 % Brix | |
LCD mit Hintergrundbeleuchtung | |
λ = 589,3 nm | |
Saphirprisma | |
IP 54 | |
250 g | |
2,36 in. | |
7,28 in. | |
2,17 in. | |
5°bis 35 °C | |
10°bis 40 °C | |
2 x LR3, 1,5 V, Typ AAA mit ca. 60 Stunden Akkulaufzeit |
0 bis 85 Brix | |
REFRACTO 30GS | |
Mit reinem Wasser | |
0.0001 nD, 0.1 % Brix | |
0,0001 | |
Kompakt und anwenderfreundlich, ideal für Messungen in Labor- und Produktionsumgebungen | |
ASTM D3321 | |
8.8 oz. | |
185 x 55 x 60 mm | |
60 mm | |
185 mm | |
55 mm | |
±0,2 °C | |
0,1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
METTLER TOLEDO™ Refracto 30GS portables Refraktometer, kompl. im Kit > Modell 30GS
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur