Learn More
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke:  METTLER TOLEDO™ 51344703
1372.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11977811
  • 1550.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Elektrode vor dem ersten Gebrauch mit destilliertem Wasser abspülen und 24 bis 48 Stunden lang in den entsprechenden Standard einlegen. Dann mit Referenzelektrolyt befüllen (siehe Tabelle oben)
  • Für genaue Ergebnisse muss allen Kalibrierstandards und Proben vor der Messung eine ISA-Lösung (Ionenstärkeanpassungslösung) zugesetzt werden
  • Für das richtige Verhältnis von ISA-Lösung zu Probenvolumen siehe im Benutzerhandbuch der Elektrode
  • Fülllösung täglich vor Gebrauch der Elektrode zugeben (mindestens 2,5 cm über dem Probenspiegel im Becher)
  • Den Verschluss sofort nach dem Gebrauch fest zuschrauben
  • Die Fülllösung in der Elektrode darf nicht verdampfen, da es sonst zur Kristallisation kommt
  • Zur Lagerung zwischen den Messungen und bis zu drei Tagen im entsprechenden Standard lagern
  • Weitere Informationen zur Langzeitlagerung siehe Benutzerhandbuch für die ISE-Elektrode
  • Die Sensormembran verschleißt mit der Zeit; jede Membran ist bei normalem Gebrauch etwa sechs Monate haltbar, die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von der Art der zu messenden Proben ab.
  • Konkurrierende Ioneninterferenzen treten häufig auf. Weitere Informationen zu möglichen Interferenzen siehe Benutzerhandbuch der ISE-Elektrode
  • Kompatibel mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Benchtop, Seven2Go und SevenGo Portable
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zur Bestimmung von Kalziumionen
Ionenelektrolyt A
3.9 ft.
1,2 m
32 °F bis 104 °F
2,5 bis 11
Polymermatrix
Ionenselektive Elektrode
0,02 bis 40.100 mg/l
Festes 1,2 m-BNC-Kabel
4,75 in.
120 mm
Schaft aus Epoxid
Erforderliche Lösungen: Referenzelektrolyt – Ionenelektrolyt A – 51344750 Ionenstärkeanpassung – 51344761
Ca2+, F-, S2-
perfectION Ca+2 Kombinationselektrode
0 °C° bis 40 °C°