Learn More
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51344718
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Elektrode vor dem ersten Gebrauch mit destilliertem Wasser abspülen und 24 bis 48 Stunden lang in den entsprechenden Standard einlegen. Dann mit Referenzelektrolyt befüllen (siehe Tabelle oben)
- Für genaue Ergebnisse muss allen Kalibrierstandards und Proben vor der Messung eine ISA-Lösung (Ionenstärkeanpassungslösung) zugesetzt werden
- Für das richtige Verhältnis von ISA-Lösung zu Probenvolumen siehe im Benutzerhandbuch der Elektrode
- Fülllösung täglich vor Gebrauch der Elektrode zugeben (mindestens 2,5 cm über dem Probenspiegel im Becher)
- Den Verschluss sofort nach dem Gebrauch fest zuschrauben
- Die Fülllösung in der Elektrode darf nicht verdampfen, da es sonst zur Kristallisation kommt
- Zur Lagerung zwischen den Messungen und bis zu drei Tagen im entsprechenden Standard lagern
- Weitere Informationen zur Langzeitlagerung siehe Benutzerhandbuch für die ISE-Elektrode
- Die Sensormembran verschleißt mit der Zeit; jede Membran ist bei normalem Gebrauch etwa sechs Monate haltbar, die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von der Art der zu messenden Proben ab.
- Konkurrierende Ioneninterferenzen treten häufig auf. Weitere Informationen zu möglichen Interferenzen siehe Benutzerhandbuch der ISE-Elektrode
- Kompatibel mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Benchtop, Seven2Go und SevenGo Portable
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben
Spezifikation
Zur Bestimmung von Iodidionen | |
Ionenelektrolyt D | |
3.9 ft. | |
1,2 m | |
32 °F bis 176 °F | |
0 bis 12 | |
Festkörper | |
Festkörper | |
0 °C bis 80 °C |
Festes 1,2 m-BNC-Kabel | |
4,75 in. | |
120 mm | |
Schaft aus Epoxid | |
Erforderliche Lösungen: Referenzelektrolyt – Ionenelektrolyt D – 51344753 Ionenstärkeanpassung – 51344760 | |
Cl–, Br– | |
perfectION I- Kombinationselektrode | |
Ionenselektive Elektrode | |
0,005 bis 127.000 mg/l |