Learn More
METTLER TOLEDO™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Festes 1,2 m-BNC-Kabel
S7-BNC-Kabel (30281915)
Modell:
perfectION Ag+/S2- Kombinationselektrode
perfectION CI- Kombinationselektrode
perfectION CN- Kombinationselektrode
perfectION CU2+ Kombinationselektrode
perfectION Ca+2 Kombinationselektrode
perfectION DX223-Na+ Halbzellenelektrode
perfectION DX235-Cl- Halbzellenelektrode
perfectION FI- Kombinationselektrode
perfectION I- Kombinationselektrode
perfectION K+ Kombinationselektrode
perfectION NO3- Kombinationselektrode
perfectION Na+ Kombinationselektrode
perfectION Pb2+ Kombinationselektrode
Messbereich:
0,002 bis 23.000 mg/l
0,005 bis 127.000 mg/l
0,02 bis 40.100 mg/l
0,02 mg/ – gesättigte Lösung
0,04 bis 39.000 mg/l
0,1 bis 14.000 mg/l
0,2 bis 260 mg/l
0,2 bis 20.700 mg/l
1,0 – 1,0-5 mol/l
1,0 – 1x 1,0-7 mol/l
1,8 bis 35.500 mg/l
6,4x 10-6.354 mg/l
Ag+: 0,01 – 108.000 mg/l; S2-: 0,003 – 32.000 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Elektrode vor dem ersten Gebrauch mit destilliertem Wasser abspülen und 24 bis 48 Stunden lang in den entsprechenden Standard einlegen. Dann mit Referenzelektrolyt befüllen (siehe Tabelle oben)
- Für genaue Ergebnisse muss allen Kalibrierstandards und Proben vor der Messung eine ISA-Lösung (Ionenstärkeanpassungslösung) zugesetzt werden
- Für das richtige Verhältnis von ISA-Lösung zu Probenvolumen siehe im Benutzerhandbuch der Elektrode
- Fülllösung täglich vor Gebrauch der Elektrode zugeben (mindestens 2,5 cm über dem Probenspiegel im Becher)
- Den Verschluss sofort nach dem Gebrauch fest zuschrauben
- Die Fülllösung in der Elektrode darf nicht verdampfen, da es sonst zur Kristallisation kommt
- Zur Lagerung zwischen den Messungen und bis zu drei Tagen im entsprechenden Standard lagern
- Weitere Informationen zur Langzeitlagerung siehe Benutzerhandbuch für die ISE-Elektrode
- Die Sensormembran verschleißt mit der Zeit; jede Membran ist bei normalem Gebrauch etwa sechs Monate haltbar, die tatsächliche Haltbarkeit hängt jedoch von der Art der zu messenden Proben ab.
- Konkurrierende Ioneninterferenzen treten häufig auf. Weitere Informationen zu möglichen Interferenzen siehe Benutzerhandbuch der ISE-Elektrode
- Kompatibel mit METTLER TOLEDO SevenExcellence Benchtop, Seven2Go und SevenGo Portable
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Zur Bestimmung von Fluoridionen |
| Anschlusstypen | Festes 1,2 m-BNC-Kabel |
| Beschreibung | Erforderliche Lösungen: Referenzelektrolyt - Ionenelektrolyt A - 51344750 Ionenstärkeanpassung - 51344766 |
| Art der Fülllösung | Ionenelektrolyt A |
| Länge (angloamerikanisch) | 4,75 in. |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 3.9 ft. |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Länge (metrisch) Kabel | 1,2 m |
| Material | Schaft aus Epoxid |
| Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F bis 176 °F |
| Mehr anzeigen |