Learn More
Mettler Toledo™ perfectION™ Ionenselektive Kombinationselektroden aus Epoxid
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration und Aktivität einer Vielzahl von gelösten Ionen.
Marke: Mettler Toledo™ 51344812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ionenselektive Kombinationselektrode
- Erhältlich mit Polymer-Matrix oder Festkörpermembran für die präzise Bestimmung spezifischer Ionen
- Epoxidschäfte
- 4.75 in. Länge (120 mm) und 0.5 in. (12 mm) Durchmesser
Hinweis
Nicht für die Verwendung mit Ethanol
Bestellinformation
Für weitere ionenselektive Elektroden und Membrankits, die hier nicht aufgeführt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
Zur Bestimmung von Kupferionen | |
Ionenelektrolyt D | |
1.2 m | |
32 °F bis 176 °F | |
Festkörper | |
0 °C bis 80 °C |
Lemo | |
3.9 ft. | |
Schaft aus Epoxid | |
2 bis 12 | |
Festkörper |