Learn More
Mettler Toledo™ LE740 Leitf.elektr., 1m, Mini-DIN-St.
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Mini-DIN
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ideal für reines Wasser
- Für alle gängigen Anwendungen
- Geringe Wartung und einfache Handhabung
- Mit 1 m (39 in.) langem Kabel
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 0,08 cm-1 |
| Anschlusstypen | Mini-DIN |
| Zelltyp | 2 Stahlpole |
| Beschreibung | Leitfähigkeitssonde LE740 |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 38.4 Zoll |
| Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
| Messbereiche | 0.01 μScm-1 |
| Modell | Leitfähigkeitssonde LE740 |