Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ pH-Kombinationselektrode für visköse Proben
Für viskose und stark glutinöse Proben. Das einzigartige Design der Mettler Toledo InLab pH-Kombinationselektroden minimiert die Probenadhäsion auf der Welle für eine einfache Reinigung.
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343151
626.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence und SevenCompact Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Kosmetika
- Gele, Seifen, Shampoos
- Harze
- Farben
- Lacke und Klebstoffe
- Farbstoffe und Färbemittel
- Ölige Proben
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Keramikdiaphragma und nicht nachfüllbar – kein zusätzlicher Elektrolyt erforderlich
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Spezifikation
pH-Elektrode InLab Visköse Proben Pro-ISM | |
Keramik | |
0 bis 14 | |
Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | |
Hochvisköse, stark klebrige Proben | |
SteadyForce | |
InLab™ Viscous Pro-ISM | |
3 mol/l KCl | |
0 °C bis 100 °C | |
40 mm | |
12 mm |
Mehrpolig | |
Glas | |
0 °C° bis 130 °C° | |
FRISCOLYT-C | |
Mehrpolig auf BNC/RCA (30281896) | |
HA-Glas | |
Integrierte NTC 30 kω Temp.-Sonde | |
32 °F bis 266 °F | |
1,57 in. | |
0,5 in. |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
3Stunden
23Minuten
24Sekunden
32 -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
33Stunden
23Minuten
24Sekunden
32