Learn More
Mettler Toledo™ Elektrolyte für Referenzelektroden
Für ionenselektive Messungen
Marke: Mettler Toledo™ 51350076
25.99 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektrolytlösung
- Enthält Ionen, Atome oder Moleküle, die Elektronen verloren oder gewonnen haben und elektrisch leitfähig sind
Spezifikation
FRISCOLYT-B | |
250 mL |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Elektrolyte für Referenzelektroden > FRISCOLYT-B; 250 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur