Learn More
Mettler Toledo™ Verbindungsschlauch für Mettler Toledo Karl Fischer™ Titratoren
Artikelnummer. 17185681 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17185681
Marke: Mettler Toledo™ 00023957
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zubehör für Mettler Toledo Karl Fischer Titratoren.
  • Zum Verbinden des Titrationskopfes mit dem Trocknungsröhrchen des Titrationsbechers
  • Für Modell V20/30 Compact Karl Fischer Titrator und DL31/38 Karl Fischer Titrator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Verbindungsschlauch