Learn More
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Empfohlene NIST-rückführbare Lösungen für die Kalibrierung oder Verifizierung von METTLER TOLEDO Leitfähigkeitselektroden.
Marke:  Mettler Toledo 51302049
65.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10166380
  • 83.00 € / 600 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur täglichen Verifizierung: Überwachung der Funktionstüchtigkeit der Elektrode und Gewährleistung der Messgenauigkeit
  • Für die Erstkalibrierung von Elektroden mit nominaler Zellkonstante
  • Den Verschluss sofort nach der Verwendung festschrauben (Beutel minimieren das Risiko von Fehlern aufgrund von Umwelteinflüssen).
  • Bei Einwirkung von Umwelteinflüssen können sich die Werte der Leitfähigkeitsstandards ändern; Wasserverdampfung erhöht die Leitfähigkeitswerte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
30 x 20 ml
Leitfähigkeitsstandard 1413 μS/cm, Beutel
Mettler Toledo Leitfähigkeitslösungen
1413 μS/cm
30 x 20 ml-Lösung
Yes
Zur Kalibrierung und Verifizierung von Leitfähigkeitselektroden
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Profitieren Sie von unseren exklusiven monatlichen Sonderangeboten für hochwertige Chemikalien.
    Aktionscode: 24199
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™ > Leitfähigkeitsstandard: 1413 μS/cm; Beutel: 30 x 20 ml